Läs mer
BINDER™ Serie ED Avantgarde.Line - tork- och värmekammare, med naturlig konvektion
Produktkod. 15632126 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
57 l
114 l
255 l
743 l
Mått (L x B x H):
635 x 665 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1090 x 845 x 962 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15632126 114 l 835 x 740 x 735 mm Varje
15622126 57 l 635 x 665 x 625 mm Varje
15642126 255 l 1090 x 845 x 962 mm Varje
15830312 743 l 1165 x 910 x 1590 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15632126 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100335
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Styrkan hos en torkkammare i ED-serien inkluderar rutinmässiga tork- och steriliseringsuppgifter upp till 300 °C. Tack vare den naturliga konvektionen är alla termiska processer som använder denna torkkammare mycket effektiva. ED-serien säkerställer snabb, jämn torkning.
  • Temperaturområde: +5°C över omgivningstemperatur till +300°C
  • Upp till 30 % lägre energiförbrukning jämfört med konventionella enheter på marknaden
  • Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT.line™ teknologi
  • Naturlig konvektion
  • Kontroll med LCD-display
  • Elektromekanisk styrning av frånluftsklaffen
  • 2 kromade ställ
  • Klass 2 integrerad oberoende justerbar temperatursäkring (DIN 12880) med visuellt larm
  • Ergonomisk handtagsdesign
  • USB-port för inspelning av data
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4 cu. ft.
Kammarmaterial Rostfritt stål
Controllertyp Kontroll med LCD-display
Typ av konvektion Naturlig
Beskrivning ED115-230 V, Standard, Serie ED Avantgarde.Line - Tork- och värmekammare med naturlig konvektion, 114 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 114 l
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +5° till 300 °C
Typ Tork- och värmekammare
Visa LCD
Material Rostfritt stål
Max. Hyllbelastning 30 kg (66.1 lb.)
Modell ED115-230 V
Antal hyllor 2 std./5 max.
Pluggtyp CEE 7/7
Mått (D x B x H) Inredning 510 x 425 x 530 mm
Mått (L x B x H) 835 x 740 x 735 mm
Vikt (metrisk) 57 kg
Elektriska krav 230 V, 1-fas, 50/60 Hz, 1,25 kW, 6,3 A
Spänning 230 V
Wattal 1.25 kW
Amperage 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknik APT.line-teknik
Antal dörrar 1