Läs mer
BINDER™ Serie ED Avantgarde.Line - tork- och värmekammare, med naturlig konvektion
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7227207 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
57 L
114 L
255 L
743 L
Mått (L x B x H):
635 x 665 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1090 x 845 x 962 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15622126
Brand: BINDER™ 90100333
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Styrkan hos en torkkammare i ED-serien inkluderar rutinmässiga tork- och steriliseringsuppgifter upp till 300 °C. Tack vare den naturliga konvektionen är alla termiska processer som använder denna torkkammare mycket effektiva. ED-serien säkerställer snabb, jämn torkning.
  • Temperaturområde: +5°C över omgivningstemperatur till +300°C
  • Upp till 30 % lägre energiförbrukning jämfört med konventionella enheter på marknaden
  • Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT.line™ teknologi
  • Naturlig konvektion
  • Kontroll med LCD-display
  • Elektromekanisk styrning av frånluftsklaffen
  • 2 kromade ställ
  • Klass 2 integrerad oberoende justerbar temperatursäkring (DIN 12880) med visuellt larm
  • Ergonomisk handtagsdesign
  • USB-port för inspelning av data
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2 cu. ft.
Kammarmaterial Rostfritt stål
Controllertyp Kontroll med LCD-display
Typ av konvektion Naturlig
Beskrivning ED056-230 V, Standard, Serie ED Avantgarde.Line - Tork- och värmekammare med naturlig konvektion, 57 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 57 L
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +5° till 300 °C
Typ Tork- och värmekammare
Visa LCD
Material Rostfritt stål
Max. Hyllbelastning 30 kg (66.1 lb.)
Modell ED056-230 V
Antal hyllor 2 std./4 max.
Pluggtyp NEMA 5-20P
Mått (D x B x H) Inredning 360 x 380 x 420 mm
Mått (L x B x H) 635 x 665 x 625 mm
Vikt (metrisk) 42 kg
Elektriska krav 230 V, 1-fas, 50/60 Hz, 1,05 kW, 6,3 A
Spänning 230 V
Wattal 1.05 kW
Amperage 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknik APT.line-teknik
Antal dörrar 1