Läs mer
BINDER™ Serie ED-S Solid.linje - tork- och värmekammare, med naturlig konvektion
Produktkod. 15953052 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Modell:
EDS056-230 V
EDS115-230 V
Kapacitet (metrisk):
62 l
118 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15953052 EDS056-230 V 62 l Varje
15973052 EDS115-230 V 118 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15953052 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90900014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16314.38 SEK
    14599.84 SEK / Paket med 1
    Save 1714.54 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Solid.linje lämpar sig för torkning och uppvärmning. Attributen hos Solid.linje är inriktade på den aktuella applikationen och används därför i forskning och kvalitetssäkring.
  • Temperaturområde: +7°C över omgivningstemperatur till +250°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Naturlig konvektion
  • Justerbar frånluftsklaff
  • Kontroll med timerfunktion
  • 1st förkromat ställ, inklusive hyllstöd
  • Klass 2 integrerad oberoende justerbar temperatursäkring (DIN 12880) med visuellt larm
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,2 cu. ft.
Typ av konvektion Gravitation
Beskrivning EDS056-230 V, Standard, Serie ED-S Solid.linje - Tork- och värmekammare med naturlig konvektion, 62 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 62 l
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +7° till 250 °C
Typ Tork- och värmekammare
Visa LED
Material Rostfritt stål
Modell EDS056-230 V
Pluggtyp NEMA 5-15P
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 350 x 440 mm
Mått (L x B x H) 614 x 577 x 625 mm
Vikt (metrisk) 36 kg
Spänning 230 V
Wattal 1.05 kW
Amperage 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknik APT.line™ Teknologi