Läs mer
BINDER™ Serie ED-S Solid.linje - tork- och värmekammare, med naturlig konvektion
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7147088 Handla allt BINDER Produkter
Modell:
EDS056-230 V
EDS115-230 V
Kapacitet (metrisk):
62 L
118 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15953052
Brand: BINDER™ 90900014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Solid.linje lämpar sig för torkning och uppvärmning. Attributen hos Solid.linje är inriktade på den aktuella applikationen och används därför i forskning och kvalitetssäkring.
  • Temperaturområde: +7°C över omgivningstemperatur till +250°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Naturlig konvektion
  • Justerbar frånluftsklaff
  • Kontroll med timerfunktion
  • 1st förkromat ställ, inklusive hyllstöd
  • Klass 2 integrerad oberoende justerbar temperatursäkring (DIN 12880) med visuellt larm
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,2 cu. ft.
Typ av konvektion Gravitation
Beskrivning EDS056-230 V, Standard, Serie ED-S Solid.linje - Tork- och värmekammare med naturlig konvektion, 62 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 62 L
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +7° till 250 °C
Typ Tork- och värmekammare
Visa LED
Material Rostfritt stål
Modell EDS056-230 V
Pluggtyp NEMA 5-15P
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 350 x 440 mm
Mått (L x B x H) 614 x 577 x 625 mm
Vikt (metrisk) 36 kg
Spänning 230 V
Wattal 1.05 kW
Amperage 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknik APT.line™ Teknologi