Läs mer
BINDER™ Serie FD Avantgarde.Line - tork- och värmekammare, med forcerad konvektion
Codice prodotto. 15632116 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
116 l
259 l
741 l
Mått (L x B x H):
815 x 860 x 962 mm
835 x 760 x 705 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Dimensione della confezione:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Dimensione della confezione
15632116 116 l 835 x 760 x 705 mm Varje
15642116 259 l 815 x 860 x 962 mm Varje
15800312 741 l 1165 x 910 x 1590 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15632116 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90100305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32325.00 SEK
    27091.84 SEK / Paket med 1
    Save 5233.16 SEK
    16% Av
Visualizza tutte le promozioni
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
En FD serie Avantgarde.Line värmeugn används när snabb torkning och sterilisering krävs. Tack vare sin helt homogena temperaturfördelning, snabba dynamik och kraftfulla fläkt sparar denna värmeugn värdefull tid.
  • Upp till 30 % lägre energiförbrukning jämfört med konventionella enheter på marknaden
  • Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT.line™ teknologi
  • Forcerad konvektion
  • Kontroll med LCD-display
  • Elektromekanisk styrning av frånluftsklaffen
  • 2 kromade ställ
  • Klass 2 integrerad oberoende justerbar temperatursäkring (DIN 12880) med visuellt larm
  • Ergonomisk handtagsdesign
  • USB-port för inspelning av data
Specifications
Kapacitet (engelska) 4,1 cu. ft.
Kammarmaterial Rostfritt stål
Controllertyp Kontroll med LCD-display
Typ av konvektion Tvingad
Beskrivning FD115-230 V, Standard, Serie FD Avantgarde.Line - Tork- och värmekammare med forcerad konvektion, 116 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 116 l
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +10° till 300 °C
Typ Tork- och värmekammare
Visa LCD
Material Rostfritt stål
Max. Hyllbelastning 30 kg (66.1 lb.)
Modell FD115-230 V
Antal hyllor 2 std./5 max.
Pluggtyp NEMA 5-20P
Mått (D x B x H) Inredning 550 x 385 x 550 mm
Mått (L x B x H) 835 x 760 x 705 mm
Vikt (metrisk) 57 kg
Elektriska krav 230 V, 1-fas, 50/60 Hz, 1,3 kW, 6,3 A
Spänning 230 V
Wattal 1.3 kW
Amperage 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknik APT.line-teknik
Antal dörrar 1