Läs mer
BINDER™ Serie FD Avantgarde.Line - tork- och värmekammare, med forcerad konvektion
Produktkod. 15800312 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
116 l
259 l
741 l
Mått (L x B x H):
815 x 860 x 962 mm
835 x 760 x 705 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15800312 741 l 1165 x 910 x 1590 mm Varje
15632116 116 l 835 x 760 x 705 mm Varje
15642116 259 l 815 x 860 x 962 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15800312 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95815.00 SEK
    81068.79 SEK / Paket med 1
    Save 14746.21 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
En FD serie Avantgarde.Line värmeugn används när snabb torkning och sterilisering krävs. Tack vare sin helt homogena temperaturfördelning, snabba dynamik och kraftfulla fläkt sparar denna värmeugn värdefull tid.
  • Upp till 30 % lägre energiförbrukning jämfört med konventionella enheter på marknaden
  • Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT.line™ teknologi
  • Forcerad konvektion
  • Kontroll med LCD-display
  • Elektromekanisk styrning av frånluftsklaffen
  • 2 kromade ställ
  • Klass 2 integrerad oberoende justerbar temperatursäkring (DIN 12880) med visuellt larm
  • Ergonomisk handtagsdesign
  • USB-port för inspelning av data
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 26,2 cu. ft.
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Tvingad
Beskrivning FD720-400 V, Standard, Serie FD Avantgarde.Line - Tork- och värmekammare med forcerad konvektion, 741 l, 400 V 3∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 741 l
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +12° till 300 °C
Typ Tork- och värmekammare
Visa LCD
Material Rostfritt stål
Max. Hyllbelastning 45 kg (99.2 lb.)
Modell FD720-400 V
Antal hyllor 2 std./16 max.
Pluggtyp NEMA 5-20P
Mått (D x B x H) Inredning 1000 x 570 x 1300 mm
Mått (L x B x H) 1165 x 910 x 1590 mm
Vikt (metrisk) 162 kg
Spänning 400 V
Wattal 4.5 kW
Amperage 13,5 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknik APT.line-teknik