Läs mer
BINDER™ Serie FD Avantgarde.Line - tork- och värmekammare, med forcerad konvektion
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7227216 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
116 L
259 L
741 L
Mått (L x B x H):
815 x 860 x 962 mm
835 x 760 x 705 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15632116
Brand: BINDER™ 90100305
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
En FD serie Avantgarde.Line värmeugn används när snabb torkning och sterilisering krävs. Tack vare sin helt homogena temperaturfördelning, snabba dynamik och kraftfulla fläkt sparar denna värmeugn värdefull tid.
  • Upp till 30 % lägre energiförbrukning jämfört med konventionella enheter på marknaden
  • Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT.line™ teknologi
  • Forcerad konvektion
  • Kontroll med LCD-display
  • Elektromekanisk styrning av frånluftsklaffen
  • 2 kromade ställ
  • Klass 2 integrerad oberoende justerbar temperatursäkring (DIN 12880) med visuellt larm
  • Ergonomisk handtagsdesign
  • USB-port för inspelning av data
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4,1 cu. ft.
Kammarmaterial Rostfritt stål
Controllertyp Kontroll med LCD-display
Typ av konvektion Tvingad
Beskrivning FD115-230 V, Standard, Serie FD Avantgarde.Line - Tork- och värmekammare med forcerad konvektion, 116 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 116 L
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +10° till 300 °C
Typ Tork- och värmekammare
Visa LCD
Material Rostfritt stål
Max. Hyllbelastning 30 kg (66.1 lb.)
Modell FD115-230 V
Antal hyllor 2 std./5 max.
Pluggtyp NEMA 5-20P
Mått (D x B x H) Inredning 550 x 385 x 550 mm
Mått (L x B x H) 835 x 760 x 705 mm
Vikt (metrisk) 57 kg
Elektriska krav 230 V, 1-fas, 50/60 Hz, 1,3 kW, 6,3 A
Spänning 230 V
Wattal 1.3 kW
Amperage 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknik APT.line-teknik
Antal dörrar 1