Läs mer
BINDER™ Serie FD-S Solid.linje - tork- och värmekammare, med forcerad konvektion
Produktkod. 15983052 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Modell:
FDS056-230 V
FDS115-230 V
Kapacitet (metrisk):
55 l
106 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15983052 FDS115-230 V 106 l Varje
15963052 FDS056-230 V 55 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15983052 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90900024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24202.58 SEK
    23212.85 SEK / Paket med 1
    Save 989.73 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Solid.linje lämpar sig för torkning och uppvärmning. Attributen hos Solid.linje är inriktade på den aktuella applikationen och används därför i forskning och kvalitetssäkring.
  • Temperaturområde: +10°C över omgivningstemperatur till +250°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Forcerad konvektion
  • Justerbar frånluftsklaff
  • Kontroll med timerfunktion
  • 1 förkromad ställning, inklusive hyllstöd
  • Klass 2 integrerad oberoende justerbar temperatursäkring (DIN 12880) med visuellt larm
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 3,7 cu. ft.
Typ av konvektion Gravitation
Beskrivning FDS115-230 V, Standard, Serie FD-S Solid.linje - Tork- och värmekammare med forcerad konvektion, 106 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 106 l
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +10° till 250 °C
Typ Tork- och värmekammare
Visa LED
Material Rostfritt stål
Modell FDS115-230 V
Pluggtyp NEMA 5-15P
Mått (D x B x H) Inredning 550 x 350 x 550 mm
Mått (L x B x H) 764 x 616 x 735 mm
Vikt (metrisk) 48 kg
Spänning 230 V
Wattal 1.3 kW
Amperage 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknik APT.line™ Teknologi