Läs mer
BINDER™ Serie FD-S Solid.linje - tork- och värmekammare, med forcerad konvektion
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7147089 Handla allt BINDER Produkter
Modell:
FDS056-230 V
FDS115-230 V
Kapacitet (metrisk):
55 L
106 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15963052
Brand: BINDER™ 90900018
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Solid.linje lämpar sig för torkning och uppvärmning. Attributen hos Solid.linje är inriktade på den aktuella applikationen och används därför i forskning och kvalitetssäkring.
  • Temperaturområde: +10°C över omgivningstemperatur till +250°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Forcerad konvektion
  • Justerbar frånluftsklaff
  • Kontroll med timerfunktion
  • 1 förkromad ställning, inklusive hyllstöd
  • Klass 2 integrerad oberoende justerbar temperatursäkring (DIN 12880) med visuellt larm
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,9 cu. ft.
Typ av konvektion Tvingad
Beskrivning FDS056-230 V, Standard, Serie FD-S Solid.linje - Tork- och värmekammare med forcerad konvektion, 55 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 55 L
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +10° till 250 °C
Typ Tork- och värmekammare
Visa LED
Material Rostfritt stål
Modell FDS056-230 V
Pluggtyp NEMA 5-15P
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 310 x 440 mm
Mått (L x B x H) 614 x 577 x 625 mm
Vikt (metrisk) 36 kg
Spänning 230 V
Wattal 1.1 kW
Amperage 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknik APT.line™ Teknologi