Läs mer
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - tork- och värmekammare, med forcerad konvektion och förbättrade timerfunktioner
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15682106 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
116 l
240 l
741 l
Mått (L x B x H):
835 x 760 x 735 mm
1035 x 845 x 962 mm
870 x 1590 x 1165 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) unitSize
15682106 116 l 835 x 760 x 735 mm Varje
15602116 240 l 1035 x 845 x 962 mm Varje
15890302 741 l 870 x 1590 x 1165 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15682106 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100293
Edge
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Värmekammare i FED Avantgarde.Line-serien ger nästan obegränsad kapacitet och är särskilt anpassningsbara. Med avancerade tidsfunktioner och en styrbar fläkt kan temperatur- och konvektionsförhållanden enkelt kontrolleras.
  • Temperaturområde: +12°C över omgivningstemperatur till +300°C
  • Upp till 30 % lägre energiförbrukning jämfört med konventionella enheter på marknaden
  • Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT.line™ teknologi
  • Justerbar fläkthastighet
  • Kontroll med LCD-display och förbättrade tidsfunktioner
  • Elektromekanisk styrning av frånluftsklaffen
  • 2 kromade ställ
  • Klass 2 integrerad oberoende justerbar temperatursäkring (DIN 12880) med visuellt larm
  • Ergonomisk handtagsdesign
  • Ethernet-gränssnitt
  • USB-port för inspelning av data
  • Användarvänlig och lättmanövrerad helt digital PID-regulatorteknik
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4,1 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad ASTM standard
Kammarmaterial Rostfritt stål
Controllertyp Kontroll med LCD-display
Typ av konvektion Tvingad
Beskrivning FED115-230 V, Standard, Serie FED Avantgarde.Line - Tork- och värmekammare med forcerad konvektion och förbättrade timerfunktioner, 116 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 116 l
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +10° till 300 °C
Typ Torkugn
Visa LCD
Material Rostfritt stål
Max. Hyllbelastning 30 kg (66.1 lb.)
Modell FED115-230 V
Antal hyllor 2 Std./5 Max
Pluggtyp NEMA 5-20P
Mått (D x B x H) Inredning 550 x 385 x 550 mm
Mått (L x B x H) 835 x 760 x 735 mm
Vikt (metrisk) 57 kg
Elektriska krav 230 V, 1-fas, 50/60 Hz, 1,3 kW, 6,3 A
Spänning 230 V
Wattal 1.3 kW
Amperage 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknik APT.line-teknik
Antal dörrar 1