Läs mer
BINDER™ Serie FP Avantgarde.Line - tork- och värmekammare med forcerad konvektion och programfunktioner
Produktkod. 17834471 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Modell:
FP056-230V
FP115-230V
FP260-230V
FP720-400V
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
17834471 FP115-230V Varje
17824471 FP056-230V Varje
17844471 FP260-230V Varje
17854471 FP720-400V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17834471 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47545.00 SEK
    41976.60 SEK / Paket med 1
    Save 5568.40 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
A BINDER materialtestkammare med mekanisk konvektion av FP-serien ger tillförlitligt korta torktider och särskilt snabb uppvärmning– även för kammare under full belastning.
  • Temperaturområde: +10 °C över omgivningstemperatur upp till +300 °C
  • Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT .lineTM-teknik
  • Justerbar fläkthastighet
  • Controller med intervall- och realtidsprogrammering
  • Elektromekanisk kontroll av frånluftsklaffen
  • 2 krombelagda ställ
  • Enheter upp till 115 liter är staplingsbara
  • Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) och klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt/akustiskt larm tillgängligt för val på regulatorn
  • Ergonomisk handtagsdesign
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 116 L
Temperatur (metrisk) 300 °C
Typ Tork- och värmekammare
Visa LED
Modell FP115-230V
Mått (D x B x H) Inredning 383 x 550 x 550 mm
Mått (L x B x H) 710 x 636 x 732 mm
Vikt (metrisk) 62 kg
Spänning 230 V
Wattal 1.6 kW
Amperage 10 A
Frekvens 50/60 Hz