Läs mer
BINDER™ Serie FP Avantgarde.Line - tork- och värmekammare med forcerad konvektion och programfunktioner
Handla allt BINDER Produkter
Beskrivning
- Temperaturområde: +10 °C över omgivningstemperatur upp till +300 °C
- Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT .lineTM-teknik
- Justerbar fläkthastighet
- Controller med intervall- och realtidsprogrammering
- Elektromekanisk kontroll av frånluftsklaffen
- 2 krombelagda ställ
- Enheter upp till 115 liter är staplingsbara
- Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) och klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt/akustiskt larm tillgängligt för val på regulatorn
- Ergonomisk handtagsdesign
- Datorgränssnitt: Ethernet
- Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 259 L |
| Temperatur (metrisk) | 300 °C |
| Typ | Tork- och värmekammare |
| Visa | LED |
| Modell | FP260-230V |
| Mått (D x B x H) Inredning | 512 x 650 x 780 mm |
| Mått (L x B x H) | 810 x 786 x 962 mm |
| Vikt (metrisk) | 96 kg |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 2.7 kW |
| Visa mer |