Läs mer
BINDER™ Serie FP Avantgarde.Line tork- och värmekammare, gastät tillval
Den gastäta tillvalsmodellen för Series FP Avantgarde.Line tork- och värmekammare ger ytterligare åtgärder för största möjliga ogenomtränglighet för gas.
14465.00 SEK - 15350.00 SEK
Specifikationer
Beskrivning | Inte i kombination med tillträdesport eller alternativ för inre belysning. |
---|---|
Typ | Tork- och värmekammare |
Modell | Gastätt alternativ |
Spänning | 120/230 V |
Produktkod | Brand | För användning med (utrustning) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | För användning med (utrustning) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
17804451
|
BINDER™
8012-2217 |
BINDER Serie FP 115 Avantgarde.Line tork- och värmekammare med forcerad konvektion och programfunktioner |
14465.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 08-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
17894441
|
BINDER™
8012-2216 |
BINDER Serie FP 056 Avantgarde.Line tork- och värmekammare med forcerad konvektion och programfunktioner |
15350.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 08-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Tillbehör för Serie FP Avantgarde.Line tork- och värmekammare
Specifikationer
Inte i kombination med tillträdesport eller alternativ för inre belysning. | |
Tork- och värmekammare | |
Gastätt alternativ | |
120/230 V |