Läs mer
3M™ Serie G3000 Slim Design hård hatt
Produktkod. 15719977 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15719977 Orange Paket med 20
15709977 Gult Paket med 20
15799967 Klart Paket med 20
15789967 Blått Paket med 20
15779717 Vitt Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15719977 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000108293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5550.00 SEK
    4268.62 SEK / Paket med 20
    Save 1281.38 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ Series G3000 Slim Design Hard Hat tillåter fallande föremål att glida av lätt och inte lossa hjälmen från sin position.
  • En hjälm designad för användning i tuffa miljöer, med utmärkt ventilation och ett bra synfält
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den
  • Mjukt rundad design, som hjälper till att undvika att hjälmdelar fastnar på grenar etc
  • Huvudselen kan vridas 180° för bättre synlighet vid arbete i trånga utrymmen
  • Kort topp ger förbättrad sikt uppåt
  • Elektrisk isolering till 440Vac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 50365, EN397
Färg Orange
Inkluderar Pinnlock stängningssystem
Material UV-stabiliserad ABS
Produkttyp Hjälm
Storlek 54 till 62 cm
Vikt (metrisk) 310 g
Ventilerad Ej ventilerad