Läs mer
3M™ Serie G3000 Slim Design hård hatt
Produktkod. 15779717 Handla allt 3M Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 15779717
Brand: 3M™ 7000039718
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ Series G3000 Slim Design Hard Hat tillåter fallande föremål att glida av lätt och inte lossa hjälmen från sin position.
  • En hjälm designad för användning i tuffa miljöer, med utmärkt ventilation och ett bra synfält
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den
  • Mjukt rundad design, som hjälper till att undvika att hjälmdelar fastnar på grenar etc
  • Huvudselen kan vridas 180° för bättre synlighet vid arbete i trånga utrymmen
  • Kort topp ger förbättrad sikt uppåt
  • Elektrisk isolering till 440Vac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 50365, EN397
Färg Vitt
Inkluderar Pinnlock stängningssystem
Material UV-stabiliserad ABS
Produkttyp Hjälm
Storlek 54 till 62 cm
Vikt (metrisk) 310 g
Ventilerad Ej ventilerad