Läs mer
3M™ Serie G3000 Slim Design hjälm med läder svettband
Produktkod. 15749987 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Gult
Hi-vis Gul
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15749987 Vitt Paket med 20
15759987 Gult Paket med 20
15789987 Hi-vis Gul Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15749987 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000108322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10485.00 SEK
    8259.29 SEK / Paket med 20
    Save 2225.71 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
3M™ Series G3000 Slim Design hård hatt med läder svettband gör att fallande föremål lätt kan glida av och inte lossa hjälmen från sin position.
  • En hjälm designad för användning i tuffa miljöer, med utmärkt ventilation och ett bra synfält
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den
  • Mjukt rundad design, som hjälper till att undvika att hjälmdelar fastnar på grenar etc
  • Huvudselen kan vridas 180° för bättre synlighet vid arbete i trånga utrymmen
  • Kort topp ger förbättrad sikt uppåt
  • Elektrisk isolering till 1000Vac
  • Lätt att byta ut svettband i mjukt läder för högsta komfort och hygien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Inkluderar Svettband i läder
Material UV-stabiliserad ABS
Produkttyp Hjälm
Storlek 54 till 62 cm
Vikt (metrisk) 330 g
Ventilerad Ej ventilerad