Läs mer
3M™ Serie G3000 Ventilerad Spärrhatt
Produktkod. 15799717 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Gult
Hi-vis Green
Klart
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15799717 Rött Paket med 20
15789717 Orange Paket med 20
17986072 Gult -
15709987 Klart Paket med 20
15719987 Hi-vis Green Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15799717 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000039721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6885.00 SEK
    5479.72 SEK / Paket med 20
    Save 1405.28 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Series G3000 Ventilated Ratchet Hard Hat tillåter fallande föremål att glida av lätt och inte lossa hjälmen från sin position.
  • En hjälm designad för användning i tuffa miljöer, med utmärkt ventilation och ett bra synfält.
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den.
  • Mjukt rundad design, som hjälper till att undvika att hjälmdelar fastnar på grenar etc.
  • Ventilationshål fördelade över en större yta ger maximalt genomflöde av luft vilket ökar användarens komfort.
  • Huvudselen kan vridas 180° för bättre synlighet vid arbete i trånga utrymmen.
  • Kort topp ger förbättrad sikt uppåt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 397
Färg Rött
Material UV-stabiliserad ABS
Produkttyp Hjälm
Storlek 53 till 62 cm
Upphängningstyp Ratchet
Vikt (metrisk) 330 g
Ventilerad Ventilerad