Beskrivning
- En hjälm designad för användning i tuffa miljöer, med utmärkt ventilation och ett bra synfält.
- 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den.
- Mjukt rundad design, som hjälper till att undvika att hjälmdelar fastnar på grenar etc.
- Ventilationshål fördelade över en större yta ger maximalt genomflöde av luft vilket ökar användarens komfort.
- Huvudselen kan vridas 180° för bättre synlighet vid arbete i trånga utrymmen.
- Kort topp ger förbättrad sikt uppåt.
- Lätt att byta ut svettband i mjukt läder för högsta komfort och hygien.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 397 |
| Färg | Rött |
| Material | UV-stabiliserad ABS |
| Produkttyp | Hjälm |
| Storlek | 54 till 62 cm |
| Vikt (metrisk) | 310 g |
| Ventilerad | Ventilerad |