Läs mer
3M™ Serie G3000 Ventilerad Slim Design-hjälm med svettband i läder
Produktkod. 15779967 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Hi-vis gul
Klart
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15779967 Gult Paket med 20
15759977 Rött Paket med 20
15769967 Orange Paket med 20
15749977 Klart Paket med 20
15729977 Blått Paket med 20
15739977 Hi-vis gul Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15779967 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000108288
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6155.00 SEK
    4824.54 SEK / Paket med 20
    Save 1330.46 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 26-01-2027
Serie G3000 Ventilerad Slim Design-hjälm med lädersvettband gör att fallande föremål lätt kan glida av och inte lossa hjälmen från sin position.
  • En hjälm designad för användning i tuffa miljöer, med utmärkt ventilation och ett bra synfält.
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den.
  • Mjukt rundad design, som hjälper till att undvika att hjälmdelar fastnar på grenar etc.
  • Ventilationshål fördelade över en större yta ger maximalt genomflöde av luft vilket ökar användarens komfort.
  • Huvudselen kan vridas 180° för bättre synlighet vid arbete i trånga utrymmen.
  • Kort topp ger förbättrad sikt uppåt.
  • Lätt att byta ut svettband i mjukt läder för högsta komfort och hygien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 397
Färg Gult
Material UV-stabiliserad ABS
Produkttyp Hjälm
Storlek 54 till 62 cm
Vikt (metrisk) 310 g
Ventilerad Ventilerad