Läs mer
3M™ Serie G3001 Slim Design hård hatt
Produktkod. 15709727 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15709727 Vitt Paket med 20
15729987 Gult Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15709727 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000039722
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ Serie G3001 Slim Design Hard Hat tillåter fallande föremål att glida av lätt och inte lossa hjälmen från sin position.
  • En hjälm designad för användning i tuffa miljöer, med utmärkt ventilation och ett bra synfält
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den
  • Mjukt rundad design, som hjälper till att undvika att hjälmdelar fastnar på grenar etc
  • Huvudselen kan vridas 180° för bättre synlighet vid arbete i trånga utrymmen
  • Kort topp ger förbättrad sikt uppåt
  • Elektrisk isolering till 440Vac
  • Lätt att justera spärrhuvudbandet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 50365, EN397
Färg Vitt
Inkluderar Dielektrisk 440v
Material UV-stabiliserad ABS
Produkttyp Hjälm
Storlek 53 till 62 cm
Upphängningstyp Ratchet
Vikt (metrisk) 330 g
Ventilerad Ej ventilerad