Läs mer
BINDER™ Serie KB - kylningsinkubator, med kraftfull kompressorkylning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15629528 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
115 l
247 l
400 l
698 l
Modell:
KB023-230 V
KB115-230 V
KB240-230 V
KB400-230 V
KB720-230 V
Mått (L x B x H):
435 x 595 x 620 mm
835 x 700 x 1025 mm
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15629528
Brand: BINDER™ 90200202
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
KB masters temperatur sträcker sig från -10 °C till 100 °C. KB-serien förbrukar upp till 30 % mindre energi jämfört med föregångaren. Med sina omfattande programmeringsmöjligheter och homogena inkubationsförhållanden även när den är fulladdad, täcker denna kylinkubator ett brett spektrum av tillämpningar.
  • Temperaturområde: -10°C till +100°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Upp till 30 % lägre energiförbrukning jämfört med föregående modell
  • Kylning med kompressorkylaggregat
  • Dörrvärmesystem från 240 liter
  • Justerbar fläkthastighet
  • Kontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 2 ställ i rostfritt stål
  • Enheter upp till 115 liter är staplingsbara
  • Åtkomstport med silikonplugg från 240 l
  • 4 stabila hjul, två med bromsar, från 240 liter
  • Klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt och akustiskt larm
  • Datorgränssnitt: Ethernet
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8.7 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Certifikat och efterlevnad Class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarm
Beskrivning KB240-230 V, Standard, Series KB - Cooling incubators with powerful compressor cooling, 247 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 247 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-sensorteknik Ingen sensor
Typ av konvektion APT.line förvärmningskammarteknik
Mått (D x B) Hylla 485 x 650 mm
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Syrekontroll Ingen
Pluggtyp NEMA 5-20P
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +100 °C
Typ Kylinkubatorer
Visa LCD-skärm
Modell KB240-230 V
Antal dörrar 1
Mått (D x B x H) Inredning 650 x 485 x 785 mm
Mått (L x B x H) 945 x 850 x 1465 mm
Längd (engelska) 31,5 tum
Längd (metrisk) 800 mm
Bredd (engelska) 36.4 in.
Bredd (metrisk) 925 mm
Bredd (metrisk) Interiör 650 mm
Höjd (metrisk) 1465 mm
Höjd (metrisk) interiör 785 mm
Djup (metrisk) interiör 485 mm
Vikt (metrisk) 170 kg
Elektriska krav 200/240 V, 50 Hz, 16 A
Spänning 200/240 V
Wattal 1.2 kW
Amperage 5,2 A
Frekvens 50/60 Hz