Läs mer
BINDER™ Serie KB - kylningsinkubator, med kraftfull kompressorkylning
Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
115 l
247 l
400 l
698 l
Modell:
KB023-230 V
KB115-230 V
KB240-230 V
KB400-230 V
KB720-230 V
Mått (L x B x H):
435 x 595 x 620 mm
835 x 700 x 1025 mm
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Beskrivning
- Temperaturområde: -10°C till +100°C
- APT.line™ förvärmningskammarteknik
- Upp till 30 % lägre energiförbrukning jämfört med föregående modell
- Kylning med kompressorkylaggregat
- Dörrvärmesystem från 240 liter
- Justerbar fläkthastighet
- Kontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
- Innerdörr av härdat säkerhetsglas
- 2 ställ i rostfritt stål
- Enheter upp till 115 liter är staplingsbara
- Åtkomstport med silikonplugg från 240 l
- 4 stabila hjul, två med bromsar, från 240 liter
- Klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt och akustiskt larm
- Datorgränssnitt: Ethernet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 14.1 cu. ft. |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 66.1 lb. |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 30 kg |
| Certifikat och efterlevnad | Class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarm |
| Beskrivning | KB400-230 V, Standard, Series KB - Cooling incubators with powerful compressor cooling, 400 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 400 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| CO2-sensorteknik | Ingen sensor |
| Typ av konvektion | APT.line förvärmningskammarteknik |
| Visa mer |