Läs mer
BINDER™ Serie KB - kylningsinkubator, med kraftfull kompressorkylning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7227210 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
115 l
247 l
400 l
698 l
Modell:
KB023-230 V
KB115-230 V
KB240-230 V
KB400-230 V
KB720-230 V
Mått (L x B x H):
435 x 595 x 620 mm
835 x 700 x 1025 mm
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Produktkod. 15609105
Brand: BINDER™ 90200112
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
KB masters temperatur sträcker sig från -10 °C till 100 °C. KB-serien förbrukar upp till 30 % mindre energi jämfört med föregångaren. Med sina omfattande programmeringsmöjligheter och homogena inkubationsförhållanden även när den är fulladdad, täcker denna kylinkubator ett brett spektrum av tillämpningar.
  • Temperaturområde: -10°C till +100°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Upp till 30 % lägre energiförbrukning jämfört med föregående modell
  • Kylning med kompressorkylaggregat
  • Dörrvärmesystem från 240 liter
  • Justerbar fläkthastighet
  • Kontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 2 ställ i rostfritt stål
  • Enheter upp till 115 liter är staplingsbara
  • Åtkomstport med silikonplugg från 240 l
  • 4 stabila hjul, två med bromsar, från 240 liter
  • Klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt och akustiskt larm
  • Datorgränssnitt: Ethernet
Specifica
Kapacitet (engelska) 0.7 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 22 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 10 kg
Beskrivning KB023-230 V, Standard, Series KB - Cooling incubators with compressor technology, 20 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 20 l
Kammarmaterial Stainless Steel
CO2-sensorteknik No Sensor
Typ av konvektion APT.Line Preheating Chamber Technology
Belysning No Lighting
Material Stainless Steel
Antal hyllor 2
Syrekontroll None
Pluggtyp Nema 5-20P
Temperaturområde (metriskt) 0°C to 100°C
Typ Refrigerated Incubator
Visa LED/LCD
Inkluderar Compressor Cooling Unit, 2 Stainless Steel Racks
Modell KB023-230 V
Antal dörrar 1
Mått (D x B x H) Inredning 222 x 277 x 330 mm
Mått (L x B x H) 435 x 595 x 620 mm
Bredd (engelska) 17.1 in.
Bredd (metrisk) 435 mm
Bredd (metrisk) Interiör 222 mm
Höjd (metrisk) 620 mm
Höjd (metrisk) interiör 330 mm
Djup (metrisk) interiör 277 mm
Vikt (metrisk) 44 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Spänning 230 V
Wattal 0.34 kW
Amperage 1.5 A
Frekvens 50/60 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato