Läs mer
BINDER™ Serie KB ECO 400 - Kylningsinkubator, med miljövänlig termoelektrisk kylning
Handla allt BINDER Produkter
Beskrivning
- Temperaturområde: 0 °C till +°70 C (max. 28 °C under omgivningstemperaturen)
- APT.lineTM förvärmningskammarteknik
- Elektrisk temperaturkontroll tack vare termoelektrisk kylmodul med innovativ värmeavledning
- Innerdörr av härdat säkerhetsglas
- Innerkammare helt i rostfritt stål
- 2 ställ i rostfritt stål
- Justerbart kondensskydd
- Åtkomstport med silikonplugg (30 mm diameter)
- LCD för att visa temperatur tillsammans med ytterligare information och larm
- Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
- Enhetens självtest för omfattande statusanalys
- Utan fuktkontroll
- Datorgränssnitt: Ethernet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 14.1 cu. ft. |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 66.1 lb. |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 30 kg |
| Beskrivning | KB ECO 400 Kylinkubatorer med miljövänlig termoelektrisk kylning (E6.2) (230V) |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 400 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| CO2-sensorteknik | Ingen sensor |
| Typ av konvektion | APT.line förvärmningskammarteknik |
| Belysning | Ingen belysning |
| Visa mer |