Läs mer
BINDER™ Serie KB ECO - Kylinkubator, med miljövänlig termoelektrisk kylning
Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
247 L
700 L
1020 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Temperaturområde: 0 °C till +°70 C (max. 28 °C under omgivningstemperaturen)
- APT.line™ förvärmningskammarteknik
- Elektrisk temperaturkontroll tack vare termoelektrisk kylmodul med innovativ värmeavledning
- Innerdörr av härdat säkerhetsglas
- Innerkammare helt i rostfritt stål
- 2 ställ, rostfritt stål
- Justerbart kondensskydd
- Åtkomstport med silikonplugg 30 mm dia.
- LCD för att visa temperatur tillsammans med ytterligare information och larm
- Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
- Enhetens självtest för omfattande statusanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 8.7 cu. ft. |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 66.1 lb. |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 30 kg |
| Beskrivning | KBECO240-230 V, Standard, Serie KB ECO - Kylkuvöser med miljövänlig termoelektrisk kylning, 247 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 247 L |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| CO2-sensorteknik | Ingen sensor |
| Typ av konvektion | APT.line förvärmningskammarteknik |
| Belysning | Ingen belysning |
| Visa mer |