Läs mer
BINDER™ Serie KB ECO - Kylinkubator, med miljövänlig termoelektrisk kylning
Handla allt BINDER Produkter
Beskrivning
- Temperaturområde: 0 °C till +°70 C (max. 28 °C under omgivningstemperaturen)
- APT.line™ förvärmningskammarteknik
- Elektrisk temperaturkontroll tack vare termoelektrisk kylmodul med innovativ värmeavledning
- Innerdörr av härdat säkerhetsglas
- Innerkammare helt i rostfritt stål
- 2 ställ, rostfritt stål
- Justerbart kondensskydd
- Åtkomstport med silikonplugg 30 mm dia.
- LCD för att visa temperatur tillsammans med ytterligare information och larm
- Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
- Enhetens självtest för omfattande statusanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 24,7 cu. ft. |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 99.2 lb. |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 45 kg |
| Beskrivning | KBECO720-230 V, Standard, Serie KB ECO - Kylkuvöser med miljövänlig termoelektrisk kylning, 700 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 700 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| CO2-sensorteknik | Ingen sensor |
| Typ av konvektion | APT.line förvärmningskammarteknik |
| Belysning | Ingen belysning |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?