Läs mer
BINDER™ Serie KB ECO - Kylinkubator, med miljövänlig termoelektrisk kylning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17582885 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
247 l
700 l
1020 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
17582885 1020 l Varje
17572885 700 l Varje
17562885 247 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17582885 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200425
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Tack vare termoelektrisk kylteknik med patenterad värmeavledning är KB ECO kylinkubatorn en av de mest energieffektiva kylinkubatorerna på marknaden. Den termoelektriska kyltekniken gör att KB ECO-serien också är mycket tyst under drift.
  • Temperaturområde: 0 °C till +°70 C (max. 28 °C under omgivningstemperaturen)
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Elektrisk temperaturkontroll tack vare termoelektrisk kylmodul med innovativ värmeavledning
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • Innerkammare helt i rostfritt stål
  • 2 ställ, rostfritt stål
  • Justerbart kondensskydd
  • Åtkomstport med silikonplugg 30 mm dia.
  • LCD för att visa temperatur tillsammans med ytterligare information och larm
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Enhetens självtest för omfattande statusanalys
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 36 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 99.2 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 45 kg
Beskrivning KBECO1020-230 V, Standard, Serie KB ECO - Kylningsinkubatorer med miljövänlig termoelektrisk kylning, 1020 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1020 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-sensorteknik Ingen sensor
Typ av konvektion APT.line förvärmningskammarteknik
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål (18/8)
Antal hyllor 2
Syrekontroll Ingen
Pluggtyp CEE
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 70 °C (max. omgivning -26 °C)
Typ Kylinkubatorer
Visa LCD-skärm
Modell KBECO1020-230 V
Mått (D x B x H) Inredning 973 x 836 x 1250 mm
Mått (L x B x H) 1255 x 1266 x 1925 mm
Vikt (metrisk) 327 kg
Spänning 200/230 V
Wattal 1.3 kW
Amperage 10,8 A
Frekvens 50/60 Hz