Läs mer
BINDER™ Serie KBF-S ECO
BIOPHARMA
Produktkod. 17865081 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Modell:
KBFSECO400-230V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
17865081 KBFSECO400-230V Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17865081 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186297.75 SEK
    173562.27 SEK / Paket med 1
    Save 12735.48 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Tack vare termoelektrisk kylteknik med patenterad värmeavledning är den nya klimatkammaren KBF-S ECO en av de mest energieffektiva konstantklimatkammare på marknaden. Den termoelektriska kyltekniken gör att KBF-S ECO-serien också är mycket tyst under drift.
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Elektrisk temperaturkontroll tack vare termoelektrisk kylmodul med innovativ värmeavledning
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • Innerkammare helt i rostfritt stål
  • 2 ställ i rostfritt stål (max 9)
  • Justerbart kondensskydd
  • Åtkomstport med silikonpluggØ 30 mm
  • LCD för att visa temperatur tillsammans med ytterligare information och larm
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Enhetens självtest för omfattande statusanalys
  • Datorgränssnitt: Ethernet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Beskrivning Standard
Kapacitet (metrisk) 400 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning Ingen blixt
Material Pulverlackerat kallvalsat stål
Antal hyllor 2
Pluggtyp CEE
Relativ luftfuktighet 10 till 80 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 70 °C (Max. Ambient -26° )
Typ Miljökammaren
Visa LCD
Modell KBFSECO400-230V
Mått (D x B x H) Inredning 390 x 570 x 1200 mm
Vikt (metrisk) 192 kg
Spänning 200/230 V
Wattal 1.1 kW
Amperage 16 A
Frekvens 50/60 Hz