Läs mer
BINDER™ Series KBF-S ECO Solid.Line - Constant Climate Chamber, med Peltier-teknik
BIOPHARMA
Produktkod. p-7235811 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
247 l
700 l
1020 l
Mått (D x B x H) Inredning:
650 x 485 x 785 mm
973 x 576 x 1250 mm
973 x 836 x 1250 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (D x B x H) Inredning
17333693 247 l 650 x 485 x 785 mm
17343693 700 l 973 x 576 x 1250 mm
17353693 1020 l 973 x 836 x 1250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17333693 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200416
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Tack vare termoelektrisk kylteknik med patenterad värmeavledning är KBF-S ECO klimatkammare en av de mest energieffektiva konstant klimatkammare på marknaden. Den termoelektriska kyltekniken gör att KBF-S ECO-serien också är mycket tyst under drift.
  • Temperaturområde: 0 °C till +70 °C (max. 24° C under omgivningstemperatur)
  • Luftfuktighetsområde: 10 % till 80 % RH
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Oberoende vattenförsörjning via tank
  • LCD för att visa temperatur och luftfuktighet tillsammans med ytterligare information och larm
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Enhetens självtest för omfattande statusanalys
  • Innerkammare helt i rostfritt stål
  • 2 ställ i rostfritt stål, inklusive hyllhållare
  • Åtkomstport med silikonplugg, 30 mm dia., vänster
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8.7 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Beskrivning KBFSECO240-230 V, Standard, Serie KBF-S ECO Solid.Line - Konstanta klimatkammare med Peltier-teknik, 247 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 247 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Pluggtyp NEMA 5-20P
Relativ luftfuktighet 10 till 80 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 70 °C (max. omgivning -26 °C)
Typ Klimatkammare
Visa LCD
Modell KBFSECO240-230 V
Mått (D x B x H) Inredning 650 x 485 x 785 mm
Mått (L x B x H) 1108 x 921 x 1461 mm
Vikt (metrisk) 146 kg
Spänning 230 V
Wattal 0.8 kW
Amperage 3,5 A
Frekvens 50/60 Hz