Läs mer
BINDER™ Serien KBF-S Solid.Line - Konstant klimatkammare, med stort temperatur-/fuktområde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16342106 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
102 l
247 l
700 l
1020 l
Modell:
KBFS1020-230 V
KBFS115-230 V
KBFS240-230 V
KBFS720-230 V
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16342106
Brand: BINDER™ 90200372
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Solid.Line KBF-S klimatkammare är en skräddarsydd lösning för långtidstestning och accelererad stabilitetstestning av farmaceutiska produkter i enlighet med ICH Q1A-riktlinjen. Den korrosionsfria och kondensfria interiören säkerställer också exceptionellt stabila temperatur- och fuktnivåer, även vid full belastning.
  • Temperaturintervall från 0°C till +70°C
  • Luftfuktighetsområde: 20 % till 80 % RH
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Fuktreglering med kapacitiv fuktsensor och ångbefuktning
  • LCD för att visa temperatur och luftfuktighet tillsammans med ytterligare information och larm
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Enhetens självtest för omfattande statusanalys
  • Innerkammare helt i rostfritt stål
  • 2 ställ i rostfritt stål, inkl. hyllstöd
  • Åtkomstport med silikonplugg, 30 mm, vänster
  • Robusta dubbla hjul med bromsar, från 240 l
  • Klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsenhet (DIN 12880) med visuellt och hörbart temperaturlarm
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • Oberoende vattenförsörjning via tank
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 36 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 99.2 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 45 kg
Beskrivning KBFS1020-230 V, Standard, Serie KBF-S Solid.Line - Konstanta klimatkammare med stort temperatur/fuktighetsområde, 1020 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 1020 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Pluggtyp CEE
Relativ luftfuktighet 20 till 80 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 70 °C
Typ Fuktkammare
Visa LCD
Fuktighetsområde 20 % till 80 % RH
Bärande kapacitet (metrisk) 45 kg
Modell KBFS1020-230 V
Antal dörrar 2
Mått (D x B x H) Inredning 976 x 836 x 1250 mm
Mått (L x B x H) 1255 x 1230 x 1925 mm
Vikt (metrisk) 379 kg
Spänning 200/230 V
Wattal 2 kW
Amperage 16 A
Frekvens 50/60 Hz