Läs mer
BINDER™ Series KBW - Growth Chamber, with Light
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7227215 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
247 L
400 L
698 L
Mått (L x B x H):
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15661197
Brand: BINDER™ 90200338
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
The Climate Chamber with illumination of the KBW Series achieves homogeneous light distribution with its natural illumination. That allows this growth chamber to create constant lighting and temperature conditions.
  • Temperature range: 0°C to +70°C
  • Temperature range with light: +5°C to +60°C
  • Positionable illumination cassettes, each with 5 fluorescent tubes
  • APT.line™ preheating chamber technology
  • Adjustable fan speed
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming with internal data recording
  • Tight-sealing inner door made of safety glass (ESG)
  • Avoidance of glass corrosion by special TIMELESS coating
  • 3 stainless steel racks
  • Access port with silicone plug, 30 mm, left
  • Class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and audible temperature alarm
  • Computer interface: Ethernet
  • Door heating
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8.7 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Beskrivning KBW240-230 V, Standard, Series KBW - Growth chambers with light, 247 L, 230 V 1 ∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 247 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning Patented Lighting System
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Pluggtyp CEE
Relativ luftfuktighet 10 till 80 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 70 °C
Typ Growth Chamber
Visa TFT Touch
Modell KBW240-230 V
Mått (D x B x H) Inredning 650 x 485 x 785 mm
Mått (L x B x H) 945 x 850 x 1465 mm
Vikt (metrisk) 202 kg
Spänning 240 V
Wattal 1.4 kW
Amperage 6.1 A
Frekvens 50 Hz