Läs mer
BINDER™ Series KMF - Constant Climate Chamber, with Expanded Temperature/Humidity Range
BIOPHARMA
Produktkod. p-7227218 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
700 l
Mått (L x B x H):
1295 x 1040 x 1950 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15651489 700 l 1295 x 1040 x 1950 mm Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15651489 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200345
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
The KMF ensures constant test conditions throughout the testing area. This constant climate chamber has low space requirement and flexibility in terms of water supply. The wide temperature and humidity range make this constant climate chamber ideally suited for stress testing series.
  • Temperature range: -10°C to +100°C
  • Humidity range: 10% RH to 98% RH
  • APT.line™ preheating chamber technology
  • Humidity regulation with capacitive humidity sensor and vapor humidification
  • Inner chamber made of stainless steel
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Unit self-test for comprehensive status analysis
  • Tight-sealing inner door made of safety glass (ESG)
  • Avoidance of glass corrosion by special TIMELESS coating
  • 1 stainless steel rack
  • Access port with silicone plug, 30 mm, left
  • Class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and audible temperature alarm
  • Computer interface: Ethernet
  • Door heating
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 24,7 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 99.2 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 45 kg
Beskrivning KMF720-230 V, Standard, Series KMF - Constant climate chambers with expanded temperature / humidity range, 700 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 700 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 1
Pluggtyp CEE
Relativ luftfuktighet 10 till 98 %
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +100 °C
Typ Fuktkammare
Visa TFT Touch
Modell KMF720-230 V
Mått (D x B x H) Inredning 973 x 576 x 1250 mm
Mått (L x B x H) 1295 x 1040 x 1950 mm
Vikt (metrisk) 306 kg
Spänning 230 V
Wattal 3.1 kW
Amperage 16 A
Frekvens 50/60 Hz