Läs mer
BINDER™ Serie KBF - Konstant klimatkammare, med stort temperatur-/fuktområde
BIOPHARMA
Produktkod. 15646527 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
102 l
247 l
700 l
1020 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15646527 102 l
15671479 247 l
15503577 700 l
15601489 1020 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15646527 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
KBF är specialisten för ovillkorligt tillförlitlig stabilitetstestning och exakt underhåll av konstanta klimatförhållanden. Från programmering till dokumentation, denna konstanta klimatkammare uppfyller alla kritiska krav.
Konstant klimatkamrarna i KBF-serien arbetar inom ett temperaturområde på mellan 0° C och 70° C, och ett luftfuktighetsområde på mellan 10 % RH och 80 % RH.
  • Temperaturintervall från 0°C till +70°C
  • Luftfuktighetsområde: 10 % till 80 % RH
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Fuktreglering med kapacitiv fuktgivare och ångbefuktning
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • BINDER Multi Management-programvara APT-COM™ grundläggande utgåva
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Enhetens självtest för omfattande statusanalys
  • Tättslutande innerdörr av säkerhetsglas (ESG)
  • Undvikande av glaskorrosion genom speciell TIDLÖS beläggning
  • Innerkammare av rostfritt stål
  • 2 ställ i rostfritt stål
  • Åtkomstport med silikonplugg, 30 mm, vänster
  • 4 stabila hjul, två med bromsar, från 240 liter
  • Klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsenhet (DIN 12880) med visuellt och hörbart temperaturlarm
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • Dörrvärme
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 3,6 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Beskrivning KBF115-230 V, Standard, Serie KBF - Konstant klimatkammare med stort temperatur/fuktighetsområde, 102 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 102 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Pluggtyp CEE
Relativ luftfuktighet 10 till 80 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 70 °C
Typ Klimatkammare
Visa TFT Touch
Modell KBF115-230 V
Mått (D x B x H) Inredning 600 x 351 x 483 mm
Mått (L x B x H) 905 x 705 x 1060 mm
Vikt (metrisk) 128 kg
Spänning 230 V
Wattal 2 kW
Amperage 16 A
Frekvens 50/60 Hz