Läs mer
BINDER™ Serien KT - kylande inkubator med Peltier Technology
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15639115 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
53 l
102 l
163 l
Mått (L x B x H):
680 x 695 x 635 mm
880 x 815 x 715 mm
880 x 815 x 1025 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15639115
Brand: BINDER™ 90200289
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
KT-serien kombinerar enastående prestanda med imponerande energieffektivitet och miljövänlighet. De kylda inkubatorerna i KT-serien är toppmoderna i tillämpning och skyddar proverna.
  • Temperaturområde: +4°C till +100°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Justerbar fläkthastighet
  • Elkylning med Peltier-modul
  • Kontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Visning via LCD-skärm
  • Ingång via tryckknapp/vridknapp
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 2 ställ i rostfritt stål
  • Staplingsbar
  • Klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsenhet (DIN 12880) med visuellt och hörbart temperaturlarm
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • Datainspelning och USB-gränssnitt
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5.8 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Beskrivning KT170-230 V, Standard, Serie KT - Kylningsinkubatorer med Peltier-teknik, 163 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 163 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-sensorteknik Ingen sensor
Typ av konvektion APT.line förvärmningskammarteknik
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Syrekontroll Ingen
Pluggtyp NEMA 5-20P
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 100 °C
Typ Kylinkubatorer
Visa LCD-skärm
Modell KT170-230 V
Mått (D x B x H) Inredning 600 x 355 x 765 mm
Mått (L x B x H) 880 x 815 x 1025 mm
Bredd (engelska) 33,9 tum
Bredd (metrisk) 860 mm
Bredd (metrisk) Interiör 600 mm
Höjd (metrisk) 665 mm
Höjd (metrisk) interiör 765 mm
Djup (metrisk) interiör 355 mm
Vikt (metrisk) 102 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Spänning 200/240 V
Wattal 0.8 kW
Amperage 3 A
Frekvens 50/60 Hz