Läs mer
BINDER™ Serien KT - kylande inkubator med Peltier Technology
BIOPHARMA
Produktkod. 15649115 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
53 l
102 l
163 l
Mått (L x B x H):
680 x 695 x 635 mm
880 x 815 x 715 mm
880 x 815 x 1025 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15649115 53 l 680 x 695 x 635 mm Varje
15659115 102 l 880 x 815 x 715 mm Varje
15639115 163 l 880 x 815 x 1025 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15649115 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57965.00 SEK
    55583.99 SEK / Paket med 1
    Save 2381.01 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
KT-serien kombinerar enastående prestanda med imponerande energieffektivitet och miljövänlighet. De kylda inkubatorerna i KT-serien är toppmoderna i tillämpning och skyddar proverna.
  • Temperaturområde: +4°C till +100°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Justerbar fläkthastighet
  • Elkylning med Peltier-modul
  • Kontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Visning via LCD-skärm
  • Ingång via tryckknapp/vridknapp
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 2 ställ i rostfritt stål
  • Staplingsbar
  • Klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsenhet (DIN 12880) med visuellt och hörbart temperaturlarm
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • Datainspelning och USB-gränssnitt
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,9 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 33.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 15 kg
Beskrivning KT053-230 V, Standard, Serie KT - Kylningsinkubatorer med Peltier-teknik, 53 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 53 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-sensorteknik Ingen sensor
Typ av konvektion APT.line förvärmningskammarteknik
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Syrekontroll Ingen
Pluggtyp NEMA 5-20P
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 100 °C
Typ Kylinkubatorer
Visa LCD-skärm
Modell KT053-230 V
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 334 x 400 mm
Mått (L x B x H) 680 x 695 x 635 mm
Bredd (engelska) 26 tum
Bredd (metrisk) 660 mm
Bredd (metrisk) Interiör 400 mm
Höjd (metrisk) 635 mm
Höjd (metrisk) interiör 400 mm
Djup (metrisk) interiör 334 mm
Vikt (metrisk) 63 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Spänning 200/240 V
Wattal 0.4 kW
Amperage 1,8 A
Frekvens 50/60 Hz