Läs mer
BINDER™ Serien KT - kylande inkubator med Peltier Technology
BIOPHARMA
Produktkod. 15659115 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
53 l
102 l
163 l
Mått (L x B x H):
680 x 695 x 635 mm
880 x 815 x 715 mm
880 x 815 x 1025 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15659115 102 l 880 x 815 x 715 mm Varje
15649115 53 l 680 x 695 x 635 mm Varje
15639115 163 l 880 x 815 x 1025 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15659115 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68355.00 SEK
    60346.28 SEK / Paket med 1
    Save 8008.72 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
KT-serien kombinerar enastående prestanda med imponerande energieffektivitet och miljövänlighet. De kylda inkubatorerna i KT-serien är toppmoderna i tillämpning och skyddar proverna.
  • Temperaturområde: +4°C till +100°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Justerbar fläkthastighet
  • Elkylning med Peltier-modul
  • Kontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Visning via LCD-skärm
  • Ingång via tryckknapp/vridknapp
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 2 ställ i rostfritt stål
  • Staplingsbar
  • Klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsenhet (DIN 12880) med visuellt och hörbart temperaturlarm
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • Datainspelning och USB-gränssnitt
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 3,6 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Beskrivning KT115-230 V, Standard, Serie KT - Kylningsinkubatorer med Peltier-teknik, 102 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 102 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-sensorteknik Ingen sensor
Typ av konvektion APT.line förvärmningskammarteknik
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Syrekontroll Ingen
Pluggtyp NEMA 5-20P
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 100 °C
Typ Kylinkubatorer
Visa LCD-skärm
Modell KT115-230 V
Mått (D x B x H) Inredning 600 x 355 x 455 mm
Mått (L x B x H) 880 x 815 x 715 mm
Bredd (engelska) 33,9 tum
Bredd (metrisk) 860 mm
Bredd (metrisk) Interiör 600 mm
Höjd (metrisk) 715 mm
Höjd (metrisk) interiör 455 mm
Djup (metrisk) interiör 355 mm
Vikt (metrisk) 83 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Spänning 200/240 V
Wattal 0.7 kW
Amperage 3.1 A
Frekvens 50/60 Hz