Läs mer
BINDER™ Serien KT - kylande inkubator med Peltier Technology
Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
53 L
102 L
163 L
Mått (L x B x H):
680 x 695 x 635 mm
880 x 815 x 715 mm
880 x 815 x 1025 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Temperaturområde: +4°C till +100°C
- APT.line™ förvärmningskammarteknik
- Justerbar fläkthastighet
- Elkylning med Peltier-modul
- Kontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
- Visning via LCD-skärm
- Ingång via tryckknapp/vridknapp
- Innerdörr av härdat säkerhetsglas
- 2 ställ i rostfritt stål
- Staplingsbar
- Klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsenhet (DIN 12880) med visuellt och hörbart temperaturlarm
- Datorgränssnitt: Ethernet
- Datainspelning och USB-gränssnitt
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 1,9 cu. ft. |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 33.1 lb. |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 15 kg |
| Beskrivning | KT053-230 V, Standard, Serie KT - Kylningsinkubatorer med Peltier-teknik, 53 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 53 L |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| CO2-sensorteknik | Ingen sensor |
| Typ av konvektion | APT.line förvärmningskammarteknik |
| Belysning | Ingen belysning |
| Visa mer |