Läs mer
BINDER™ Serien MK - dynamisk klimat kammare, för snabba temperaturförändringar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15913052 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 L
115 L
228 L
734 L
Mått (L x B x H):
732 x 832 x 1445 mm
1000 x 935 x 1725 mm
1135 x 1000 x 1710 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15913052
Brand: BINDER™ 90200376
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
MK-seriens kammare är lämplig för alla värme- och kyltester mellan -40 C °och 180 °C. MK är ett smart alternativ till komplexa individuella lösningar för cykliska temperaturtester.
  • Temperaturområde: -40°C till -180°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Programmerbart kondensskydd för testmaterial
  • Uppvärmt visningsfönster med LED interiörbelysning
  • BINDER Multi Management-programvara APT-COM™ grundläggande utgåva
  • Felsökningssystem med visuella och hörbara larm
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Åtkomstport med silikonplugg
  • Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt larm
  • 4 hjul, två med bromsar
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • Justerbar rampfunktion
  • Integrerad diagramskrivare
  • Realtidsklocka
  • 1 ställ i rostfritt stål
  • Innerkammare av rostfritt stål
  • CFC-fritt köldmedium R-452A
  • Kylning med kompressorkylaggregat
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8,1 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Beskrivning MK240-400 V, Standard, Serie MK - Dynamiska klimatkammare för snabba temperaturväxlingar, 228 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 228 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 1
Pluggtyp CEE
Relativ luftfuktighet Ingen fuktkontroll
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +180 °C
Typ Klimatkammare
Visa TFT touch
Modell MK240-400 V
Mått (D x B x H) Inredning 735 x 443 x 700 mm
Mått (L x B x H) 1135 x 1000 x 1710 mm
Vikt (metrisk) 340 kg
Spänning 400 V
Wattal 5.6 kW
Amperage 16 A
Frekvens 50 Hz