Läs mer
BINDER™ Serien MK - dynamisk klimat kammare, för snabba temperaturförändringar
BIOPHARMA
Produktkod. p-7227214 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 l
115 l
228 l
734 l
Mått (L x B x H):
732 x 832 x 1445 mm
1000 x 935 x 1725 mm
1135 x 1000 x 1710 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15993042 60 l 732 x 832 x 1445 mm Varje
15903052 115 l 1000 x 935 x 1725 mm Varje
15913052 228 l 1135 x 1000 x 1710 mm Varje
15923052 734 l 1620 x 1195 x 2005 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15993042 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200374
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
MK-seriens kammare är lämplig för alla värme- och kyltester mellan -40 C °och 180 °C. MK är ett smart alternativ till komplexa individuella lösningar för cykliska temperaturtester.
  • Temperaturområde: -40°C till -180°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Programmerbart kondensskydd för testmaterial
  • Uppvärmt visningsfönster med LED interiörbelysning
  • BINDER Multi Management-programvara APT-COM™ grundläggande utgåva
  • Felsökningssystem med visuella och hörbara larm
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Åtkomstport med silikonplugg
  • Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt larm
  • 4 hjul, två med bromsar
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • Justerbar rampfunktion
  • Integrerad diagramskrivare
  • Realtidsklocka
  • 1 ställ i rostfritt stål
  • Innerkammare av rostfritt stål
  • CFC-fritt köldmedium R-452A
  • Kylning med kompressorkylaggregat
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,1 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 33.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 15 kg
Beskrivning MK056-230 V, Standard, Serie MK - Dynamiska klimatkammare för snabba temperaturväxlingar, 60 L, 230 V 1∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 60 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 1
Pluggtyp CEE
Relativ luftfuktighet Ingen fuktkontroll
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +180 °C
Typ Klimatkammare
Visa TFT touch
Modell MK056-230 V
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 350 x 420 mm
Mått (L x B x H) 732 x 832 x 1445 mm
Vikt (metrisk) 165 kg
Spänning 230 V
Wattal 2.8 kW
Amperage 12,5 A
Frekvens 50 Hz