Läs mer
BINDER™ Series MKF - Dynamic Climate Chamber, för snabba temperaturförändringar med fuktkontroll
Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
115 l
228 l
60 l
734 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Temperaturområde: -40 °C till +180 °C
- Luftfuktighetsområde: 10 % till 98 % relativ luftfuktighet
- APT.line™ förvärmningskammarteknik
- Programmerbart kondensskydd för testmaterial
- Uppvärmt visningsfönster med LED interiörbelysning
- Fuktreglering med kapacitativ fuktsensor och ångbefuktning
- BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ Basic Edition
- Felsökningssystem med visuella och hörbara larm
- Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
- 4 hjul, två med bromsar
- Datorgränssnitt: Ethernet
- Justerbar rampfunktion
- Integrerad diagramskrivare
- Realtidsklocka
- Dörrvärme
- 1 ställ i rostfritt stål
- Komplett säkerhetsanslutningssats för vattenförsörjning och avlopp, upp till 1 m höjd
- Innerkammare av rostfritt stål
- CFC-fritt köldmedium R-452A
- Kylning med kompressorkylaggregat
Specifikationer
Specifikationer
| Larmtyper | Hörbar, visuell |
| Kapacitet (engelska) | 4,1 cu. ft. |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 66.1 lb. |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 30 kg |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12880 - Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsenhet med visuellt larm |
| Datautgångar | BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ Basic Edition |
| Beskrivning | MKF115-400 V, Standard, Serie MKF - Dynamiska klimatkammare för snabba temperaturväxlingar med fuktkontroll, 115 L, 400 V 3∼ 50 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 115 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Belysning | LED |
| Visa mer |