Läs mer
BINDER™ Series MKF - Dynamic Climate Chamber, för snabba temperaturförändringar med fuktkontroll
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16449110 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
115 l
228 l
60 l
734 l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
16449110 60 l -
16400311 115 l -
16469665 228 l -
16479665 734 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16449110 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200378
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
En miljösimuleringskammare i MKF-serien är idealisk för alla köld- och värmetestningar baserat på aktuella temperatur- och klimattestmetoder enligt DIN och IEC standarder. Den omfattande standardutrustningen för denna miljösimuleringskammare säkerställer enkel användning.
  • Temperaturområde: -40 °C till +180 °C
  • Luftfuktighetsområde: 10 % till 98 % relativ luftfuktighet
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Programmerbart kondensskydd för testmaterial
  • Uppvärmt visningsfönster med LED interiörbelysning
  • Fuktreglering med kapacitativ fuktsensor och ångbefuktning
  • BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ Basic Edition
  • Felsökningssystem med visuella och hörbara larm
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • 4 hjul, två med bromsar
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • Justerbar rampfunktion
  • Integrerad diagramskrivare
  • Realtidsklocka
  • Dörrvärme
  • 1 ställ i rostfritt stål
  • Komplett säkerhetsanslutningssats för vattenförsörjning och avlopp, upp till 1 m höjd
  • Innerkammare av rostfritt stål
  • CFC-fritt köldmedium R-452A
  • Kylning med kompressorkylaggregat
Specifikationer
Larmtyper Hörbar, visuell
Kapacitet (engelska) 2,1 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 33.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 15 kg
Certifikat och efterlevnad DIN 12880 - Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsenhet med visuellt larm
Datautgångar BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ Basic Edition
Beskrivning MKF056-230 V, Standard, Serie MKF - Dynamiska klimatkammare för snabba temperaturväxlingar med fuktkontroll, 60 L, 230 V 1∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 60 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning LED
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 1
Pluggtyp CEE
Relativ luftfuktighet 10 till 98 %
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +180 °C
Typ Miljökammaren
Visa TFT touch
Fuktighetsområde 10 % till 98 % RH
Fuktighetssensor Kapacitativ
Fuktighetskälla Ånga
Inkluderar Uppvärmt visningsfönster
Modell MKF056-230 V
Antal hjul 4 (med 2 bromsar)
Portstorlek 50 mm (vänster)
Programmerbar intervalltid Ja
Kylmedel CFC-fritt köldmedium R-404 A
Hyllmaterial Rostfritt stål
Kapacitet för tvätt/avfallsflaska 20 L
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 348 x 420 mm
Mått (L x B x H) 735 x 835 x 1445 mm
Mått (LxBxH) Inredning 348 x 400 x 420 mm
Vikt (metrisk) 175 kg
Spänning 230 V
Wattal 2.8 kW
Amperage 12,5 A
Frekvens 50 Hz