Läs mer
BINDER™ Series MKF - Dynamic Climate Chamber, för snabba temperaturförändringar med fuktkontroll
BIOPHARMA
Produktkod. 16479665 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
115 l
228 l
60 l
734 l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16479665 734 l Varje
16449110 60 l -
16400311 115 l -
16469665 228 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16479665 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200381
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
En miljösimuleringskammare i MKF-serien är idealisk för alla köld- och värmetestningar baserat på aktuella temperatur- och klimattestmetoder enligt DIN och IEC standarder. Den omfattande standardutrustningen för denna miljösimuleringskammare säkerställer enkel användning.
  • Temperaturområde: -40 °C till +180 °C
  • Luftfuktighetsområde: 10 % till 98 % relativ luftfuktighet
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Programmerbart kondensskydd för testmaterial
  • Uppvärmt visningsfönster med LED interiörbelysning
  • Fuktreglering med kapacitativ fuktsensor och ångbefuktning
  • BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ Basic Edition
  • Felsökningssystem med visuella och hörbara larm
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • 4 hjul, två med bromsar
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • Justerbar rampfunktion
  • Integrerad diagramskrivare
  • Realtidsklocka
  • Dörrvärme
  • 1 ställ i rostfritt stål
  • Komplett säkerhetsanslutningssats för vattenförsörjning och avlopp, upp till 1 m höjd
  • Innerkammare av rostfritt stål
  • CFC-fritt köldmedium R-452A
  • Kylning med kompressorkylaggregat
Specifikationer
Larmtyper Hörbar, visuell
Kapacitet (engelska) 25.9 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 88.2 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 40 kg
Datautgångar BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ 4 Basic Edition
Beskrivning MKF720-400 V, Standard, Serie MKF - Dynamiska klimatkammare för snabba temperaturväxlingar med fuktkontroll, 734 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 734 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning LED
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 1
Pluggtyp CEE
Relativ luftfuktighet 10 till 98 %
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +180 °C
Typ Miljökammaren
Visa TFT touch
Fuktighetsområde 10 % till 98 % RH
Fuktighetssensor Kapacitativ
Fuktighetskälla Ånga
Inkluderar Uppvärmt visningsfönster
Modell MKF720-400 V
Antal hjul 4 (med 2 bromsar)
Hamnar 2
Portstorlek 80 mm (vänster, höger)
Programmerbar intervalltid Ja
Kylmedel CFC-fritt köldmedium R-452 A
Hyllmaterial Rostfritt stål
Kapacitet för tvätt/avfallsflaska 20 L
Mått (D x B x H) Inredning 1200 x 600 x 1020 mm
Mått (L x B x H) 1620 x 1195 x 2005 mm
Vikt (metrisk) 590 kg
Spänning 400 V
Wattal 11 kW
Amperage 19,2 A
Frekvens 50 Hz