Läs mer
BINDER™ Series MKT - Dynamic Climate Chambers, för snabba temperaturväxlingar med utökat lågtemperaturområde
BIOPHARMA
Produktkod. p-7227211 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
115 l
228 l
734 l
Mått (L x B x H):
1000 x 915 x 1715 mm
1135 x 1000 x 1940 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15933052 115 l 1000 x 915 x 1715 mm Varje
15985711 228 l 1135 x 1000 x 1940 mm Varje
15943052 734 l 1620 x 1195 x 2005 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15933052 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200385
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Temperaturen varierar mellan -70° C och 180° C, med den extra fördelen av naturlig simulering, är det som gör BINDER MKT-serien så unik. Samtidigt uppfyller denna miljösimuleringskammare de allra högsta precisions- och prestandakraven för cykliska temperaturtester.
  • Temperaturområde: -70° C till +180° C
  • 4 st nollspänningsreläkontakter
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Programmerbart kondensskydd för testmaterial
  • Uppvärmt visningsfönster med LED interiörbelysning
  • BINDER Multi Management programvara APT-COM™ Basic Edition
  • Felsökningssystem med visuella och hörbara larm
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Åtkomstport med silikonplugg
  • Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt larm
  • 4 hjul, två med bromsar
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • Justerbar rampfunktion
  • Integrerad diagramskrivare
  • Realtidsklocka
  • Dörrvärme
  • 1 ställ i rostfritt stål
  • Maximalt antal ställ för (9020-0385): 4
  • Maximalt antal ställ för (9020-0386): 6
  • Maximalt antal ställ för (9020-0387): 6
  • Innerkammare av rostfritt stål
  • CFC-fria köldmedier R-452A och R-23
  • Kylning med kaskadkompressor kylenhet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Beskrivning MKT115-400 V, Standard, Serie MKT - Dynamiska klimatkammare för snabba temperaturväxlingar med utökat lågtemperaturområde, 115 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 115 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning Ingen belysning
Material Pulverlackerat kallvalsat stål
Antal hyllor 1
Pluggtyp CEE
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +180 °C
Typ Temperaturtestkammare
Visa TFT touch
Modell MKT115-400 V
Mått (D x B x H) Inredning 600 x 400 x 480 mm
Mått (L x B x H) 1000 x 915 x 1715 mm
Vikt (metrisk) 305 kg
Spänning 400 V
Wattal 5.5 kW
Amperage 13 A
Frekvens 50 Hz