Läs mer
BINDER™ Serie UF V - ULtralågtemperaturfrys, med klimatneutrala köldmedier
BIOPHARMA
Produktkod. 15983042 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
382 l
477 l
700 l
Modell:
UFV350-230 V
UFV500-230 V
UFV500-230 VW
UFV700-230 V
UFV700-230 VW
Produktlinje:
Standard
Vattenkylning
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Produktlinje Förpackningsstorlek
15983042 700 l UFV700-230 V Standard Varje
15901102 477 l UFV500-230 V Standard Varje
17813075 382 l UFV350-230 V Standard Varje
16444479 477 l UFV500-230 VW Vattenkylning -
16454479 700 l UFV700-230 VW Vattenkylning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15983042 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174360.00 SEK
    163455.41 SEK / Paket med 1
    Save 10904.59 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
serie UF V - ultralåg Temperature frys säkerställer säker förvaring av prover vid -90 °C. Den kombinerar enastående miljövänlighet med låg energiförbrukning, bekväm drift och ett individuellt säkerhetskoncept.
  • Temperaturområde: -90°C till -40°C
  • lägst energiförbrukning i sin klass
  • Kraftfull kylenhet för kaskadkompressor
  • Miljövänliga köldmedier R-290 och R-170
  • Värmeisolering med unika VIPs med lång livslängd (vakuumisoleringspaneler)
  • Innovativt dörrpackningskoncept minskar ansamlingen av is
  • Ergonomiskt dörrhandtag
  • Rostsäker inredning helt i rostfritt stål
  • Löstagbara innerdörrar av rostfritt stål
  • 3 hyllor i rostfritt stål ger flexibel placering
  • Vattenkylning (beroende på version)
  • Nollspänningslarmkontakt för internt larmsystem
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Ethernet-gränssnitt
  • 2 åtkomstportar, 28 mm dia., bak
Specifikationer
Beskrivning UFV700-230 V, Standard, Serie UF V - ULtralågtemperaturfrysar med klimatneutrala köldmedier, 700 l, 230 V 1∼ 50 Hz
Typ Frysar med mycket låg temperatur
Kapacitet (engelska) 184,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 700 l
Temperaturområde -40 °C till -86 °C
Dörr stil Skummad
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Anti-korrosionsstål
Kammarmaterial Rostfritt stål
Isolering Kombinationen av vakuumisoleringspaneler (V-teknik) och CFC-fri polyuretanskumning
Hyllor 3
Kapacitet (engelska) Hylla 110.2 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 50 kg
Certifikat och efterlevnad CE, ENERGYSTAR, UKCA
Stil Upprätt
Visa LCD
Produktlinje Standard
Modell UFV700-230 V
Vattenkylt Nej
Mått (D x B x H) Inredning 890 x 605 x 1300 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 1204 x 997 x 1966 mm
Övervakningsalternativ Integrerade larmsystem
Amperage 9,3 A
Pluggtyp NEMA 5-15P
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Wattal 1.6 kW
Kompressor Bottenmonterad
Kylmedel Steg 1: 290 kr, steg 2: 170 kr
Vikt (metrisk) 289 kg
Håller 12