Läs mer
BINDER™ Serie VD vakuumtorkkammare för icke brandfarliga lösningsmedel
Produktkod. 16608012 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
119 l
24 l
55 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16608012 24 l Varje
16684392 55 l Varje
16656483 119 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16608012 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 96300001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101431.93 SEK
    87076.03 SEK / Paket med 1
    Save 14355.90 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
VD-seriens vakuumtorkkammare levererar imponerande prestanda genom sin exakta temperaturkontroll och skonsamma torkning. Den patenterade expansionsställningstekniken från BINDER optimerar också värmeöverföringen. Hyllorna kan flyttas för flexibel placering och insidan av kammaren är lätt att rengöra.
  • Temperaturområde: +9°C över omgivningstemperatur till +220°C
  • Regulator med digital visning av tryck och temperatur
  • Programstyrd torkövervakning med automatisk ventilation i slutet av processen
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • 1 expansionsställ i aluminium, kan specialplaceras
  • Inertgasanslutning
  • Universell åtkomstport DN 16 - för införande av externa mätanordningar
  • Splittersäker, fjädermonterad säkerhetsglaspanel
  • Stort utsiktsfönster med möjlighet till innerbelysning
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • 2 reläutgångar, 24 V DC (max. 0,4 A)
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,8 cu. ft.
Kammarmaterial Rostfritt stål
Beskrivning VD023-230 V, Standard, Serie VD - Vakuumtorkkammare för icke brännbara lösningsmedel, 24 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 24 l
Temperatur (metrisk) 10 °C till 220 °C
Typ Vakuumtorkugn
Visa LCD
Material Rostfritt stål
Modell VD023-230 V
Antal hyllor 1 std./4 max.
Pluggtyp NEMA 5-20P
Vakuumintervall 0 till 1 100 mbar
Mått (D x B x H) Inredning 285 x 295 x 285 mm
Mått (L x B x H) 523 x 596 x 720 mm
Vikt (metrisk) 64 kg
Spänning 200/230 V
Wattal 0.9 kW
Amperage 3,9 A
Frekvens 50/60 Hz