Läs mer
BINDER™ Serie VDl vakuumtorkkammare för brandfarliga lösningsmedel
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16659322 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
55 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16659322 55 l
1 options
Produktkod. 16659322 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 96300010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
VDl-seriens säkerhetsvakuumtorkkammare garanterar maximal säkerhet vid torkning av organiska lösningsmedel. Explosionsskyddad enhet med klassificering enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X.
  • Temperaturområde: +9°C över omgivningstemperatur till +220°C
  • Regulator med digital visning av tryck och temperatur
  • Programstyrd torkövervakning med automatisk ventilation i slutet av processen
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • 1 expansionsställ i aluminium, kan specialplaceras
  • Inertgasanslutning
  • Universell åtkomstport DN 16 - för införande av externa mätanordningar
  • Splittersäker, fjädermonterad säkerhetsglaspanel
  • Stort utsiktsfönster med möjlighet till innerbelysning
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • 2 reläutgångar, 24 V DC (max. 0,4 A)
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,9 cu. ft.
Kammarmaterial Rostfritt stål
Beskrivning VDl056-230 V, Standard, Serie VDl - Vakuumtorkkammare för brandfarliga lösningsmedel, 55 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 55 l
Temperatur (metrisk) 10 °C till 110 °C
Typ Vakuumtorkugn
Visa TFT Touch
Material Rostfritt stål
Modell VDL056-230 V
Antal hyllor 2 std./5 max.
Pluggtyp NEMA 5-20P
Vakuumintervall 0 till 1 100 mbar
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 343 x 400 mm
Mått (L x B x H) 638 x 679 x 837 mm
Vikt (metrisk) 104 kg
Spänning 200/230 V
Wattal 1.4 kW
Amperage 6,1 A
Frekvens 50/60 Hz