Läs mer
BINDER™ Serie VDl vakuumtorkkammare för brandfarliga lösningsmedel
Produktkod. p-9085002 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
119 l
24 l
55 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16699682 24 l
16659322 55 l
16666483 119 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16699682 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 96300009
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
VDl-seriens säkerhetsvakuumtorkkammare garanterar maximal säkerhet vid torkning av organiska lösningsmedel. Explosionsskyddad enhet med klassificering enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X.
  • Temperaturområde: +9°C över omgivningstemperatur till +220°C
  • Regulator med digital visning av tryck och temperatur
  • Programstyrd torkövervakning med automatisk ventilation i slutet av processen
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • 1 expansionsställ i aluminium, kan specialplaceras
  • Inertgasanslutning
  • Universell åtkomstport DN 16 - för införande av externa mätanordningar
  • Splittersäker, fjädermonterad säkerhetsglaspanel
  • Stort utsiktsfönster med möjlighet till innerbelysning
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • 2 reläutgångar, 24 V DC (max. 0,4 A)
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,8 cu. ft.
Kammarmaterial Rostfritt stål
Beskrivning VDl023-230 V, Standard, Serie VDl - Vakuumtorkkammare för brandfarliga lösningsmedel, 24 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 24 l
Temperatur (metrisk) 10 °C till 110 °C
Typ Vakuumtorkugn
Visa TFT Touch
Material Rostfritt stål
Modell VDL023-230 V
Antal hyllor 2 std./4 max.
Pluggtyp NEMA 5-20P
Vakuumintervall 0 till 1 100 mbar
Mått (D x B x H) Inredning 285 x 295 x 285 mm
Mått (L x B x H) 523 x 632 x 720 mm
Vikt (metrisk) 72 kg
Spänning 200/230 V
Wattal 0.9 kW
Amperage 3,9 A
Frekvens 50/60 Hz