Läs mer
Serine (L-Serine), LoGiCal
Produktkod. 30457468
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457468 10 mg
1 options
Produktkod. 30457468 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0359.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Serine (L-Serine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine
CAS 56-45-1
Analyt- eller komponentnamn L-Serine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H7 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Serine, -2-amino-3-hydroxypropanoic acid,, (-)-Serine, -2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, -Serine, -alpha-Amino-beta-hydroxypropionic acid, 1: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 225: PN: EP2071334 SEQID: 242 claimed protein, 225: PN: WO2009077864 SEQID: 242 claimed protein, 6: PN: WO2012061268 SEQID: 6 claimed protein, L-(-)-Serine, L-3-Hydroxy-2-aminopropionic acid, L-Ser, beta-Hydroxy-L-alanine
InChI formel InChI=1 S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5 H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CO)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-amino-3-hydroxypropansyra
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 105.09
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 105,0426 g/mol