Läs mer
Serine (L-Serine), Mikromol™
Produktkod. 17947784
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17947784 250 mg
1 options
Produktkod. 17947784 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0359.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Serine (L-Serine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Serine
CAS 56-45-1
Analyt- eller komponentnamn L-Serine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H7 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Serine, (S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid,, (-)-Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (S)-Serine, (S)-alpha-Amino-beta-hydroxypropionic acid, 1: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 225: PN: EP2071334 SEQID: 242 claimed protein, 225: PN: WO2009077864 SEQID: 242 claimed protein, 6: PN: WO2012061268 SEQID: 6 claimed protein, L-(-)-Serine, L-3-Hydroxy-2-aminopropionic acid, L-Ser, beta-Hydroxy-L-alanine
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CO)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-hydroxypropansyra
Molekylvikt (g/mol) 105.09
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 105,0426 g/mol