Läs mer
BRANDTECH™ seripettor™ pro Pump montering
Produktkod. 15643987 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
15643987 2 ml
1 options
Produktkod. 15643987 Leverantör BRANDTECH™ Leverantörsnummer 704551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1457.16 SEK / Paket med 1
    Save 127.84 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
För seripettor™ pro manöverenhet
  • PPO
  • PEI (UV-skydd)
  • Hastaloy lyftfjäder
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Pumpmontering
    Volym (metrisk) 2 ml